Ethyl isobutyrylacetate ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 94%
CAS No.: 7152-15-0
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.4265
Melting Point: -9°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 636726
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009198
Fórmula:
C₈H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 172…174 °C Ponto de Fusão: –9 °C Densidade: 0,980 Ponto de Inflamação: 53 °C (127 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009198 Número CAS: 7152-15-0 EINECS: 230-491-9 UN: 3272 ADR: 3,III |