Print…
Ethyl isobutyrylacetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
383440100 383440500
ACRO383440100EA 83.6 EUR
ACRO383440100 ACRO383440500
Ethyl isobutyrylacetate 95%
Ethyl isobutyrylacetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 173 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –9 °C
Densidade: 0,981 g/cm³
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009198
Número CAS: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Mixture of tautomers)