Print…
2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W400408-100G W400408-1KG W400408-SAMPLE
SIALW400408-100GEA 640 EUR
SIALW400408-100G SIALW400408-1KG SIALW400408-SAMPLE
2-(Methylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(Methylthio)ethanol
Fórmula: C₃H₈OS
Número MDL : MFCD00002908
Número CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3