2-(Methylthio)ethanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05442.06
L05442.14
L05442.22
L05442.06EA
27.6
EUR
L05442.06
L05442.14
L05442.22
2-(Methylthio)ethanol ≥99%
2-(Methylthio)ethanol
Purity: 99%
CAS No.: 5271-38-5
Molecular Formula: C3H8OS
Formula Weight: 92.16
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4944
Odour: Stench
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1731081
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00002908
Fórmula:
C₃H₈OS Ponto de ebulição: 169…171 °C Densidade: 1,060 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002908 Número CAS: 5271-38-5 EINECS: 226-090-3 ADR: 9,III |