Print…
2-(Methylthio)ethanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 60 EUR
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Methylthio)ethanol 99%
2-(Methylthio)ethanol
Fórmula: C₃H₈OS
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002908
Número CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %