Print…
Calcium nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
202967-10G 202967-50G
SIAL202967-10GEA 110 EUR
SIAL202967-10G SIAL202967-50G
Calcium nitrate hydrate, Sigma-Aldrich®
Calcium nitrate hydrate
Fórmula: Ca(NO₃)₂·H₂O
Peso Molecular: 182.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 35054-52-5
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687