Print…
Methoxyhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
176893-25G 176893-5G
SIAL176893-25GEA 237 EUR
SIAL176893-25G SIAL176893-5G
Methoxyhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Methoxyhydroquinone
Fórmula: C₇H₈O₃
Número MDL : MFCD00013971
Número CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1