Print…
Dextran, M.W. ~ 100,000 (de Leuconostoc sp.), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
09184-10G-F 09184-250G-F 09184-50G-F
SIAL09184-10G-FEA 32.7 EUR
SIAL09184-10G-F SIAL09184-250G-F SIAL09184-50G-F
Dextran, M.W. ~ 100,000 (de Leuconostoc sp.), Sigma-Aldrich®
Dextran
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Número MDL : MFCD00130935
Número CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5