Print…
sec-Butyllithium 1.4 mol/l em cicloexano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: s-Butyllithium
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
195596-100ML 195596-1L 195596-800ML
SIAL195596-100MLEA 81 EUR
SIAL195596-100ML SIAL195596-1L SIAL195596-800ML
sec-Butyllithium 1.4 mol/l em cicloexano, Sigma-Aldrich®
sec-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Número MDL : MFCD00009323
Número CAS: 598-30-1
EINECS: 209-927-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I