Print…
Ethyl cyanoformate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1266-25G C1266-5G
TCIAC1266-25GEA 79 EUR
TCIAC1266-25G TCIAC1266-5G
Ethyl cyanoformate ≥98.0% (por GC)
Ethyl cyanoformate
Fórmula: C₄H₅NO₂
Ponto de ebulição: 116°C
Ponto de Inflamação: 24°C
Número MDL : MFCD00001836
Número CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
UN: 3275
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=982313e422c73a648891da52ddf6e56cb3b3d38f&vid=982313e422c73a648891da52ddf6e56cb3b3d38f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %