Print…
Ethyl cyanoformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
E18859-10G E18859-50G
SIALE18859-10GEA 94.7 EUR
SIALE18859-10G SIALE18859-50G
Ethyl cyanoformate, Sigma-Aldrich®
Ethyl cyanoformate
Fórmula: C₄H₅NO₂
Número MDL : MFCD00001836
Número CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
UN: 3275
ADR: 6.1,II