Ethyl cyanoformate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L15777.14
L15777.06
L15777.22
L15777.14EA
138
EUR
L15777.14
L15777.06
L15777.22
Ethyl cyanoformate ≥99%
Ethyl cyanoformate
Purity: 99%
CAS No.: 623-49-4
Molecular Formula: NCCO2CH2CH3
Formula Weight: 99.09
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.3820
Boiling Point: 115-116°
Beilstein Reference: 635955
UN No.: 3275
MDL No.: MFCD00001836
Fórmula:
C₄H₅NO₂ Ponto de ebulição: 115…116 °C Densidade: 1,003 Ponto de Inflamação: 24 °C (75 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001836 Número CAS: 623-49-4 EINECS: 210-797-9 UN: 3275 ADR: 6.1,II |