Print…
L(+)-Ornithine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O2375-100G O2375-10MG O2375-1KG O2375-25G O2375-5G
SIALO2375-100GEA 173 EUR
SIALO2375-100G SIALO2375-10MG SIALO2375-1KG SIALO2375-25G SIALO2375-5G
L(+)-Ornithine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ornithine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Número MDL : MFCD00064562
Número CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6