Bismuto solução padrão 1000 mg/L Bi em 5% ácido nítrico (de Bi) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13822.AD
13822.AE
13822.AP
13822.ADEA
60.3
EUR
13822.AD
13822.AE
13822.AP
Bismuto solução padrão 1000 mg/L Bi em 5% ácido nítrico (de Bi) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Bismuth Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certificações: Rastreável de NIST