Berílio solução padrão 1000 mg/L Be em 5% ácido nítrico (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13848.AD
13848.AE
13848.ADEA
59.6
EUR
13848.AD
13848.AE
Berílio solução padrão 1000 mg/L Be em 5% ácido nítrico (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Beryllium Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Certificações: Rastreável de NIST