Berílio solução padrão 10000 mg/L Be em 5% ácido nítrico (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14406.AE
14406.AD
14406.AP
14406.AEEA
167
EUR
14406.AE
14406.AD
14406.AP
Berílio solução padrão 10000 mg/L Be em 5% ácido nítrico (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Beryllium Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00134032
Certificações: Rastreável de NIST