Print…
Sodium-tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
359270-100G 359270-500G 359270-5G
SIAL359270-100GEA 75.6 EUR
SIAL359270-100G SIAL359270-500G SIAL359270-5G
Sodium-tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Sodium-tert-butanolate
Fórmula: C₄H₉NaO
Peso Molecular: 96.1 g/mol
Número MDL : MFCD00040575
Número CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2 II