Print…
Sodium-tert-butanolate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.5000
8.18374.0100EA 54.8 EUR
8.18374.0100 8.18374.1000 8.18374.5000
Sodium-tert-butanolate para síntese, Sigma-Aldrich®
Sodium-tert-butanolate
Fórmula: C₄H₉NaO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040575
Número CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2 (8),II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 263 °C
Molar Mass 96.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3