Print…
Sodium-tert-butanolate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
A19942.22 A19942.0E A19942.36
A19942.22EA 61.2 EUR
A19942.22 A19942.0E A19942.36
Sodium-tert-butanolate ≥97%
Sodium-tert-butanolate
Purity: 97% CAS No.: 865-48-5 Molecular Formula: C4H9NaO Formula Weight: 96.11 Odour: Odourless Beilstein Reference: 3654215 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00040575
Fórmula: C₄H₉NaO
Peso Molecular: 96.1 g/mol
Densidade: 0.785
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040575
Número CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2 II