Print…
Sodium-tert-butanolate 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
252550050 252551000 252550025 252555000
ACRO252550050EA 31.7 EUR
ACRO252550050 ACRO252551000 ACRO252550025 ACRO252555000
Sodium-tert-butanolate 99%, puro
Sodium-tert-butanolate
Fórmula: C₄H₉NaO
Peso Molecular: 96.1 g/mol
Ponto de Fusão: 180 °C
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040575
Número CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2 II
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤1.5 %