Print…
Lithium-tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
400173-100G 400173-25G
SIAL400173-100GEA 820 EUR
SIAL400173-100G SIAL400173-25G
Lithium-tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Lithium-tert-butanolate
Fórmula: C₄H₉LiO
Número MDL : MFCD00050479
Número CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 3206
ADR: 4.2,II