Print…
Lithium-tert-butanolate ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
44133.04 44133.09 44133.18
44133.04EA 61.9 EUR
44133.04 44133.09 44133.18
Lithium-tert-butanolate ≥99.9% (baseado em metais)
Lithium-tert-butanolate
Purity: 99.9% CAS No.: 1907-33-1 Molecular Formula: C4H9LiO Formula Weight: 80.06 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to cream Odour: Odourless Melting Point: ca 150° dec. Beilstein Reference: 3620018 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00050479
Fórmula: C₄H₉LiO
Peso Molecular: 80.06 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 150 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050479
Número CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 3206
ADR: 4.2 II