Print…
Lithium-tert-butanolate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
301220250 301221000 301225000
ACRO301220250EA 161 EUR
ACRO301220250 ACRO301221000 ACRO301225000
Lithium-tert-butanolate 99%
Lithium-tert-butanolate
Fórmula: C₄H₉LiO
Peso Molecular: 80.06 g/mol
Densidade: 0.89 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050479
Número CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 2925
ADR: 4.1 II
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥98.5 %
Impurity ≤1 % (LiOH + Li2CO3)