Print…
Chloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
23181-10ML 23181-50ML
SIAL23181-10MLEA 175 EUR
SIAL23181-10ML SIAL23181-50ML
Chloromethyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Chloromethyl chloroformate
Fórmula: C₂H₂Cl₂O₂
Número MDL : MFCD00077688
Número CAS: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
UN: 2745
ADR: 6.1,II