Print…
Chloromethyl chloroformate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L09527.09 L09527.18
L09527.09EA 74 EUR
L09527.09 L09527.18
Chloromethyl chloroformate ≥97%
Chloromethyl chloroformate
Purity: 97% CAS No.: 22128-62-7 Molecular Formula: C2H2Cl2O2 Formula Weight: 128.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4295 Odour: Acrid Melting Point: -20° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 506426 UN No.: 2745 MDL No.: MFCD00077688
Fórmula: C₂H₂Cl₂O₂
Peso Molecular: 128.94 g/mol
Ponto de ebulição: 107…108 °C
Ponto de Fusão: < –20 °C
Densidade: 1.465
Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F)
Número MDL : MFCD00077688
Número CAS: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
UN: 2745
ADR: 6.1 II