Print…
tert-butanolato de potássio 20% em THF para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43849.0050 8.43849.0250
8.43849.0050EA 81.5 EUR
8.43849.0050 8.43849.0250
tert-butanolato de potássio 20% em THF para síntese, Sigma-Aldrich®
tert-butanolato de potássio
Fórmula: C₄H₉KO
Peso Molecular: 112.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012162
Número CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2920
ADR: 8 (3) I
Encomendar
Solubility (20 °C) Risk of violent reaction.
Flash Point -21.5 °C (THF)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)