Print…
3-Piperidinemethanol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
L04264.06 L04264.14
L04264.06EA 32.7 EUR
L04264.06 L04264.14
3-Piperidinemethanol 96%
3-Piperidinemethanol
Purity: 96% CAS No.: 4606-65-9 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 236° Beilstein Reference: 103058 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00005997
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 236 °C
Ponto de Fusão: 58…62 °C
Densidade: 1,025
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005997
Número CAS: 4606-65-9
EINECS: 225-013-0
ADR: 8,III