Print…
2-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
155225-5G 155225-100G 155225-25G
SIAL155225-5GEA 109 EUR
SIAL155225-5G SIAL155225-100G SIAL155225-25G
2-Piperidinemethanol, Sigma-Aldrich®
2-Piperidinemethanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Número MDL : MFCD00005987
Número CAS: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2