Print…
2-Piperidinemethanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 142 EUR
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Piperidinemethanol 97%
2-Piperidinemethanol
Fórmula: C₆H₁₃NO
Ponto de ebulição: 100…102 °C (8hPa)
Ponto de Fusão: 58…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005987
Número CAS: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
Encomendar
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %