Print…
3-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Methylpyrazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M75802-25G M75802-5G
SIALM75802-25GEA 188 EUR
SIALM75802-25G SIALM75802-5G
3-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₆N₂
Número MDL : MFCD00005240
Número CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7