Print…
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methylpyrazole
127560050 127560250
ACRO127560050EA 31.4 EUR
ACRO127560050 ACRO127560250
3-Methyl-1H-pyrazole 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₆N₂
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005240
Número CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %