Print…
Cádmio soluções padrão de plasma, para ICP, Specpure®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
13813.ADEA 61.8 EUR
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
Cádmio soluções padrão de plasma, para ICP, Specpure®
Padrões Cationic Standards Cadmium Standards
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Certificações: Rastreável de NIST