Chumbo 1000 mg/L Pb em 5% ácido nítrico (de Pb) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88075.AE
88075.AP
88075.AEEA
46
EUR
88075.AE
88075.AP
Chumbo 1000 mg/L Pb em 5% ácido nítrico (de Pb) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Lead Standards
Molecular Formula: Pb in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certificações: Rastreável de NIST