Print…
Chumbo 1000 mg/L Pb em 5% ácido nítrico (de Pb) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13853.APEA 232 EUR
13853.AP 14412.AE 13853.AD 13853.AE 14412.AP 14412.AD
Chumbo 1000 mg/L Pb em 5% ácido nítrico (de Pb) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Lead Standards
Pb in 5% HNO₃
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certificações: Rastreável de NIST