Bário 1000 mg/L Ba em 5% ácido nítrico (de Ba(NO₃)₂) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13876.AD
13876.AE
13876.AP
13876.ADEA
59.3
EUR
13876.AD
13876.AE
13876.AP
Bário 1000 mg/L Ba em 5% ácido nítrico (de Ba(NO₃)₂) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Barium Standards
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certificações: Rastreável de NIST