Print…
Bário 10000 mg/L Ba em 5% ácido nítrico (de Ba(NO₃)₂) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14423.AE 14423.AD 14423.AP
14423.AEEA 151 EUR
14423.AE 14423.AD 14423.AP
Bário 10000 mg/L Ba em 5% ácido nítrico (de Ba(NO₃)₂) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Barium Standards
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Certificações: Rastreável de NIST