Print…
Solução padrão de arsênio 1000 mg/L em 5% ácido nítrico (de As) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
33559.AE 33559.AP
33559.AEEA 45.5 EUR
33559.AE 33559.AP
Solução padrão de arsênio 1000 mg/L em 5% ácido nítrico (de As) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Arsenic Standards
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificações: Rastreável de NIST
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00085309