Solução padrão de arsênio 1000 mg/L em 5% ácido nítrico (de As) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13836.AD
13836.AE
13836.AP
13836.ADEA
61.8
EUR
13836.AD
13836.AE
13836.AP
Solução padrão de arsênio 1000 mg/L em 5% ácido nítrico (de As) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Arsenic Standards
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificações: Rastreável de NIST