Print…
Solução padrão de arsênio 10000 mg/L As em 5% ácido nítrico (de As) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14369.AD 14369.AE 14369.AP
14369.ADEA 99.3 EUR
14369.AD 14369.AE 14369.AP
Solução padrão de arsênio 10000 mg/L As em 5% ácido nítrico (de As) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Arsenic Standards
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Certificações: Rastreável de NIST