Print…
3-Methyl-1,3-butanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Methylbutane-1,3-diol
M0818-25ML M0818-500ML
TCIAM0818-25MLEA 17 EUR
TCIAM0818-25ML TCIAM0818-500ML
3-Methyl-1,3-butanediol ≥98.0% (por GC)
3-Methyl-1,3-butanediol
Fórmula: C₅H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 203°C
Ponto de Inflamação: 116°C
Número MDL : MFCD00059655
Número CAS: 2568-33-4
EINECS: 459-270-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ede924520ea3a15b2008fef04d0360cf15f89c72&vid=ede924520ea3a15b2008fef04d0360cf15f89c72&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %