Print…
Aluminium tri-tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aluminium tert-butoxide, Aluminumtert-butoxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
235849-10G 235849-50G
SIAL235849-10GEA 96 EUR
SIAL235849-10G SIAL235849-50G
Aluminium tri-tert-butanolate, Sigma-Aldrich®
Aluminium tri-tert-butanolate
Fórmula: C₁₂H₂₇AlO₃
Peso Molecular: 246.33 g/mol
Número MDL : MFCD00008801
Número CAS: 556-91-2
EINECS: 209-146-1