Aluminium tri-tert-butanolate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
89891.06
89891.14
89891.22
89891.06EA
62.4
EUR
89891.06
89891.14
89891.22
Aluminium tri-tert-butanolate ≥97%
Aluminium tri-tert-butanolate
Purity: 97%
CAS No.: 556-91-2
Molecular Formula: Al[OC(CH3)3]3
Formula Weight: 246.32
Physical Form: Powder
Density: 1.0251
Melting Point: 200-202°
Boiling Point: 156°/2mm
Solubility: Very soluble in organic solvents
Beilstein Reference: 4148229
Merck Reference: 14,333
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00008801
Fórmula:
C₁₂H₂₇AlO₃ Ponto de ebulição: 156 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 200…202 °C Densidade: 1,025 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008801 Número CAS: 556-91-2 EINECS: 209-146-1 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,333 |