Lithium salicylate, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
39356.14
39356.22
39356.36
39356.14EA
44
EUR
39356.14
39356.22
39356.36
Lithium salicylate, tech.
Lithium salicylate
CAS No.: 552-38-5
Molecular Formula: C7H5LiO3
Formula Weight: 144.05
Physical Form: Powder
Odour: Sweet
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00045813
Fórmula:
C₇H₅LiO₃ Ponto de Fusão: Dec. Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00045813 Número CAS: 552-38-5 EINECS: 209-011-7 |