Print…
Elaidic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E4637-1G E4637-5G
SIALE4637-1GEA 225 EUR
SIALE4637-1G SIALE4637-5G
Elaidic acid, Sigma-Aldrich®
Elaidic acid
Fórmula: C₁₈H₃₄O₂
Número MDL : MFCD00063954
Número CAS: 112-79-8
EINECS: 204-006-6