Print…
Elaidic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
90250-100 90250-250 90250-50 90250-1
CAYM90250-100EA 47.3 EUR
CAYM90250-100 CAYM90250-250 CAYM90250-50 CAYM90250-1
Elaidic acid
Elaidic acid
Fórmula: C₁₈H₃₄O₂
Número MDL : MFCD00063954
Número CAS: 112-79-8
EINECS: 204-006-6