Print…
Elaidic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14832.06 A14832.14 A14832.03
A14832.06EA 161 EUR
A14832.06 A14832.14 A14832.03
Elaidic acid ≥98%
Elaidic acid
Purity: 98% CAS No.: 112-79-8 Molecular Formula: C18H34O2 Formula Weight: 282.47 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 288°/100mm Beilstein Reference: 1726543 Merck Reference: 14,3533 MDL No.: MFCD00063954
Fórmula: C₁₈H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 288 °C (100 mmHg)
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00063954
Número CAS: 112-79-8
EINECS: 204-006-6
Merck Index: 14,3533