Print…
Methyl mercaptoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl thioglycolate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
108995-100G 108995-500G 108995-5G
SIAL108995-100GEA 55.5 EUR
SIAL108995-100G SIAL108995-500G SIAL108995-5G
Methyl mercaptoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl mercaptoacetate
Fórmula: C₃H₆O₂S
Número MDL : MFCD00004873
Número CAS: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7