Methyl mercaptoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl thioglycolate
L03783.14
L03783.22
L03783.36
L03783.14EA
27.8
EUR
L03783.14
L03783.22
L03783.36
Methyl mercaptoacetate ≥98%
Methyl mercaptoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 2365-48-2
Molecular Formula: C3H6SO2
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Stench
Melting Point: -3°
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 506259
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00004873
Fórmula:
C₃H₆O₂S Ponto de ebulição: 148…149 °C Ponto de Fusão: –3 °C Densidade: 1,163 Ponto de Inflamação: 56 °C (132 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004873 Número CAS: 2365-48-2 EINECS: 219-121-7 ADR: 3,III |