Print…
Methyl mercaptoacetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl thioglycolate
148885000 148881000
ACRO148885000EA 66.4 EUR
ACRO148885000 ACRO148881000
Methyl mercaptoacetate 95%
Methyl mercaptoacetate
Fórmula: C₃H₆O₂S
Ponto de ebulição: 156…159 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1,187 g/cm³
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004873
Número CAS: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
UN: 1228
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %