Print…
Ethyl mercaptoacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
E34307-100G E34307-25G E34307-5G
SIALE34307-100GEA 413 EUR
SIALE34307-100G SIALE34307-25G SIALE34307-5G
Ethyl mercaptoacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl mercaptoacetate
Fórmula: C₄H₈O₂S
Número MDL : MFCD00004874
Número CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3